Learn More
Dichromate de pyridinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11956311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11956311 1 kg Flacon en plastique 1kg
10164310 50 g Flacon en plastique 50g
10348050 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11956311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 200880010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20039-37-6 | C10H12Cr2N2O7 | 376.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20039-37-6
Formule moléculaire C10H12Cr2N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 376.2
Clé InChI LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Synonyme pyridinium dichromate, cornforth reagent, pyridinium dichromate pdc, oxido-oxido dioxo chromio oxy-dioxochromium; pyridin-1-ium, pyridiniumdichromate, pyridinium-dichromate, dipyridinium dichromate, bis pyridium chromate, pyridiniumdichromate pdc, acmc-209f5g
CID PubChem 2724130
Nom IUPAC oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome ; Pyridine-1-ium
SMILES C1=CC=[NH+]C=C1.C1=CC=[NH+]C=C1.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridinium dichromate
Point de fusion 152.0°C to 153.0°C
Couleur Orange à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Fieser 09,399; 10,335; 12,419; 14,269; 15,57
Merck Index 15,8087
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmf, dmso and dimethylacetamide -fairly, soluble in acetonenitrile - sparingly soluble in, methylene chloride, chloroform and ether - pract., insol.in hexane,toluene,ethyl ether,ethyl acetate
Poids de la formule 376.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridinium dichromate
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Faresætning
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H228-Matière solide inflammable.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.