Learn More
Dichromate de pyridinium, TRC
Code produit 30414168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414168 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414168 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99158050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridinium Dichromate
CAS 20039-37-6
Formule moléculaire C10H12Cr2N2O7
Quantité 50 g
Synonyme Pyridine Compd. with Dichromic Acid, Dichromic Acid Compd. with Pyridine, Pyridine Compd. with Chromic Acid, Bis(pyridinium) Dichromate, Dipyridinium Dichromate, PDC
Formule InChI InChI=1S/2C5H5N.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
SMILES O[Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)O.c1ccncc1.c2ccncc2
Nom IUPAC hydroxy-(hydroxy(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 376.2
Poids de la formule 375.9455