Learn More
Pyrido[2,3-b]pyrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2.5 g
Conditionnement:
0.50g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489877 0.5 g 0.50g
11479877 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22843.02
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 322-46-3 | C7H5N3 | 131.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 322-46-3
Formule moléculaire C7H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 131.14
Numéro MDL MFCD00006717
Clé InChI YEYHFKBVNARCNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrido 2,3-b pyrazine, 1,4,5-triazanaphthalene, 5-azaquinoxaline, pyrido 2,3 pyrazine, pyrido 3,2-b pyrazine, acmc-20ahgw, 1,5-triazanaphthalene, pyridino 2,3-b pyrazine
CID PubChem 67580
Nom IUPAC pyrido[2,3-b]pyrazine
SMILES C1=CN=C2N=CC=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrido[2,3-b]pyrazine
Point de fusion 142°C to 144°C
Quantité 0.5 g
Poids de la formule 131.14
Pourcentage de pureté 98%