Learn More
Bromure de pyridostigmine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15638725 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15638725 25 g 25g
15618725 1 g 1g
15628725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15638725 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461190250
 Article restreint
Expédition estimée: 04-06-2027
Ajouter au panier
CAS: 101-26-8 | C9H13BrN2O2 | 261.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-26-8
Formule moléculaire C9H13BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 261.12
Numéro MDL MFCD00079283
Clé InChI VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme pyridostigmine bromide, mestinon, regonol, kalimin, kalymin, regonal, 3-dimethylcarbamoyl oxy-1-methylpyridin-1-ium bromide, mestinon bromide, 3-dimethylcarbamoyloxy-1-methylpyridinium bromide
CID PubChem 7550
Nom IUPAC 3-[(dimethylcarbamoyl)oxy]-1-methylpyridin-1-ium bromide
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridostigmine bromide
Point de fusion 154.0°C
Perte à la dessiccation 2% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Quantité 25 g
Merck Index 15,809
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, insoluble in ether, benzene, acetone
Poids de la formule 261.12
Pourcentage de pureté 98%