Learn More
Pyridostigmine bromide, MedChemExpress
Code produit 16490818
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490818 5 g
16422089 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16490818 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0207A
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
MedChemExpress Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridostigmine bromide
Forme physique Solid
CAS 101-26-8
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H13BrN2O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (191.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.8 mg/mL (33.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C[N+]1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 261.12
Poids de la formule 261.12
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research