Learn More
Bromure de pyridostigmine, TRC
Code produit 30138690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
10 g
Conditionnement:
10g
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138690 10 g 10g
30132404 50 mg 50mg
30040904 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138690 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99170510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-26-8
Formule moléculaire C9 H13 N2 O2 . Br
Poids moléculaire (g/mol) 261.12
Synonyme 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide dimethylcarbamate, Dimethylcarbamic acid ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide, Pyridinium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methyl-, bromide (1:1) (ACI), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide, dimethylcarbamate (6CI, 7CI), Carbamic acid, dimethyl-, ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide (8CI), Pyridinium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methyl-, bromide (9CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, dimethylcarbamate (8CI), 1-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-(Dimethylcarbamyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium bromide, Kalimin, Kalymin, Mestinon, Mestinon bromide, NSC 679759, Piridostigmin, Piridostigmin bromide, Pyridostigmine bromide, Regonol, Ro 1-5130
Nom IUPAC (1-méthylpyridine-1-ium-3-yl) N,N-diméthylcarbamate ; bromure
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridostigmine Bromide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 260.016