Learn More
Pyridoxal-5-phosphate hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Active form of Vitamin B-6Pyridoxal-5’-phosphate monohydrate is used to modify the lysyl and valyl residues in proteins. It acts as a coenzyme in transamination reactions and as an inhibitor for purinergic receptors and intracellular. It is involved in decarboxylation and deamination reactions viz. the conversion of dopa into dopamine of glutamate into GABA and histidine to histamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La forme active du monohydrate de phosphate de vitamine B6-pyridoxal-5’ est utilisée pour modifier les résidus de lysyle et de valyle dans les protéines. Il agit comme un coenzyme dans les réactions de transamination et comme inhibiteur pour les récepteurs purinergiques et intracellulaires. Il est impliqué dans des réactions de décarboxylation et de déamination, à savoir la transformation de la dopa en dopamine du glutamate en GABA et l’histidine en histamine.
Solubilité
Soluble dans les solutions alcalines. Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pyridoxal-5-phosphate hydrate |
| Point de fusion | 142°C |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,7979 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alkaline solutions. Sparingly soluble in water. |
| Poids de la formule | 265.17 (247.15 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 98% |