Learn More
Pyridoxal-5-phosphate hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469433 25 g 25g
11449433 1 g 1g
11459433 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469433 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12323.14
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247.14 g/mol
Active form of Vitamin B-6Pyridoxal-5’-phosphate monohydrate is used to modify the lysyl and valyl residues in proteins. It acts as a coenzyme in transamination reactions and as an inhibitor for purinergic receptors and intracellular. It is involved in decarboxylation and deamination reactions viz. the conversion of dopa into dopamine of glutamate into GABA and histidine to histamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La forme active du monohydrate de phosphate de vitamine B6-pyridoxal-5’ est utilisée pour modifier les résidus de lysyle et de valyle dans les protéines. Il agit comme un coenzyme dans les réactions de transamination et comme inhibiteur pour les récepteurs purinergiques et intracellulaires. Il est impliqué dans des réactions de décarboxylation et de déamination, à savoir la transformation de la dopa en dopamine du glutamate en GABA et l’histidine en histamine.
Solubilité
Soluble dans les solutions alcalines. Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41468-25-1
Formule moléculaire C8H10NO6P
Poids moléculaire (g/mol) 247.14
Numéro MDL MFCD00006333
Clé InChI NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
CID PubChem 38882
Nom IUPAC (4-formyl-5-hydroxy-6-méthylpyridine-3-yl)méthyl dihydrogénophosphate ; hydrate
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxal-5-phosphate hydrate
Point de fusion 142°C
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7979
Informations sur la solubilité Soluble in alkaline solutions. Sparingly soluble in water.
Poids de la formule 265.17 (247.15 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%