Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-phosphate de pyridoxal monohydraté, 99 %
Code produit 10348270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10348270 5 g Flacon en verre 5g
10731891 1 g Flacon en verre 1g
10249693 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10348270 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 228170050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    99.65€ / 5g
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41468-25-1
Formule moléculaire C8H10NO6P
Poids moléculaire (g/mol) 247.14
Numéro MDL MFCD00006333
Clé InChI NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
CID PubChem 38882
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxal 5-phosphate monohydrate
Point de fusion 140.0°C to 143.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 10, 7879
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L water (20°C).
Nom IUPAC [(4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methoxy]phosphonic acid hydrate
Poids de la formule 265.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline