Learn More
5-phosphate de pyridoxal (monohydrate), Fisher BioReagents
Code produit. 10516204
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10516204
Marque: Fisher BioReagents BP26761
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Le PLP est utile pour modifier les résidus de lysyle et de valyle et fonctionne comme coenzyme dans les réactions de transamination en formant une liaison dite base de Schiff avec les groupes de lysine sur l’aminotransférase
  • Le PLP est une forme active de vitamine B6
  • Il sert également de coenzyme dans certaines réactions de décarboxylation et de désamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-47-7
Formule moléculaire C8H10NO6P
Poids moléculaire (g/mol) 247.14
Numéro MDL MFCD00006333
Clé InChI NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridoxal phosphate, codecarboxylase, pyridoxal 5-phosphate, pyridoxal 5'-phosphate, pyridoxal p, biosechs, hairoxal, pyromijin, vitazechs, hiadelon
CID PubChem 1051
ChEBI CHEBI:18405
Nom IUPAC (4-formyl-5-hydroxy-6-méthylpyridine-3-yl)méthyl dihydrogénophosphate
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxal 5-Phosphate
Note relative au nom Monohydrate
Point de fusion 140°C
Couleur Blanc
Spectre IR Conforms to reference
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Conditionnement Verre ambré
Quantité 1 g
Merck Index 15, 8092
Poids de la formule 247.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre / Solide