Learn More
Pyridoxal 5'-Phosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridoxal-5-Phosphate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14) |
| Poids de la formule | 247.0246 |
| Pourcentage de pureté | >95% |