Learn More
Pyridoxal-d5 5'-phosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridoxal-d5 5'-Phosphate |
| CAS | 1246818-16-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C8H5D5NO6P |
| Quantité | 0.5 mg |
| Synonyme | 3-Hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinecarboxaldehyde-d5, Pyridoxal-d5 Phosphate, Pyridoxal-d5 5-(Dihydrogen Phosphate), 2-Methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-pyridyl-methylphosphoric Acid-d5, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde-d5 5-Phosphate, Apolon B6-d5, Biosechs-d5, Codecarboxylase-d5, Coenzyme B6-d5, Hairoxal-d5, Hexermin P-d5, Hi-Pyridoxin-d5, Hiadelon-d5, NSC 82388-d5, PLP-d5, Phosphopyridoxal-d5, Piodel-d5, Pydoxal-d5, Pyridoxal-d5 Monophosphate, Vitazechs-d5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)/i1D3,4D2 |
| SMILES | OC1=C(C([2H])([2H])[2H])N=CC(C([2H])([2H])OP(O)(O)=O)=C1C=O |
| Nom IUPAC | [didéutéro-[4-formyl-5-hydroxy-6-(tridéutérométhyl)pyridin-3-yl]méthyl] dihydrogène phosphate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.17 |
| Afficher plus |