Learn More
Melford Chlorhydrate de pyridoxal
Product Code. 30018646
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30018646 1 kg 1kg
30018645 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018646 Supplier Melford Supplier No. P146001000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 65-22-5
  • Formulemoléculaire:C₈H₉NO₃HCl
  • Masse moléculaire : 203,62 g/mol
Specifications
Nom chimique ou matériau Pyridoxal HCl
CAS 65-22-5
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C8H9NO3-HCl