Learn More
Chlorhydrate de pyridoxal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10643912 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10643912 1 g Flacon en verre 1g
10757602 5 g Flacon en verre 5g
10071981 25 g Flacon en verre 25g
10006353 100 g Flacon en verre 100g
11926881 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10643912 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 352710010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 65-22-5 | C8H9NO3·HCl | 203.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-22-5
Formule moléculaire C8H9NO3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 203.62
Numéro MDL MFCD00012809
Clé InChI FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
CID PubChem 6171
Nom IUPAC 3-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-4-carbalaldéhyde ; chlorhydrate
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxal hydrochloride
Point de fusion 171.0°C to 175.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,8091
Informations sur la solubilité Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 95% ethanol: 1.7g/100 mL
Poids de la formule 203.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre