Learn More
Chlorhydrate de pyridoxal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Pyridoxal hydrochloride is used in labeling of amino acids for their detection. It finds application in neurotransmitters, sphingolipids and aminolevulinic acid. It is also used as a nutritional agent. It is also applied in research studies like biochemical, drugs and in media supplements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate de pyridoxal est utilisé pour le marquage des acides aminés en vue de leur détection. Il est utilisé avec les neurotransmetteurs, les sphingolipides et l’acide aminolévulinique. Il est également utilisé comme agent nutritionnel. Il est également utilisé dans les travaux de recherche sur la biochimie, les médicaments et avec les compléments de milieux.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les agents réducteurs forts et les bases fortes. Stocker dans un endroit frais.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Pyridoxal hydrochloride |
| Point de fusion | 172°C to 174°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3656994 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,7978 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and ethanol. |
| Poids de la formule | 203.63 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.