Learn More
Chlorhydrate de pyridoxal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443458 100 g 100g
11423458 5 g 5g
11433458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17855.22
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 65-22-5 | C8H10ClNO3 | 203.622 g/mol
Pyridoxal hydrochloride is used in labeling of amino acids for their detection. It finds application in neurotransmitters, sphingolipids and aminolevulinic acid. It is also used as a nutritional agent. It is also applied in research studies like biochemical, drugs and in media supplements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de pyridoxal est utilisé pour le marquage des acides aminés en vue de leur détection. Il est utilisé avec les neurotransmetteurs, les sphingolipides et l’acide aminolévulinique. Il est également utilisé comme agent nutritionnel. Il est également utilisé dans les travaux de recherche sur la biochimie, les médicaments et avec les compléments de milieux.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les agents réducteurs forts et les bases fortes. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-22-5
Formule moléculaire C8H10ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 203.622
Numéro MDL MFCD00012809
Clé InChI FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
CID PubChem 6171
Nom IUPAC 3-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-4-carbalaldéhyde ; chlorhydrate
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxal hydrochloride
Point de fusion 172°C to 174°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 3656994
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7978
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 203.63
Pourcentage de pureté 99%