Learn More
Chlorhydrate de pyridoxal, Fisher BioReagents
Description
Le chlorhydrate de pyridoxal est utile pour le marquage des acides aminés et leur détection dans la gamme picomole.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridoxal Hydrochloride |
| Point de fusion | 171°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 2.1 |
| Conditionnement | Verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Merck Index | 15, 8091 |
| Poids de la formule | 203.63 |
| Forme physique | Poudre / Solide |