Learn More
Chlorhydrate pyridoxal, TRC
Code produit 30010216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010216 25 g 25g
30005803 5 g 5g
17961595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010216 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99172025G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-22-5
Formule moléculaire C8 H9 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 203.62
Synonyme 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-, hydrochloride (9CI), Pyridoxal, hydrochloride (7CI,8CI), 2-Methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride
Nom IUPAC 3-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-4-carbaldehyde ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxal Hydrochloride
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Poids de la formule 203.0349