Learn More
Pyridoxal phosphate, MedChemExpress
Description
Pyridoxal phosphate is the active form of vitamin B6, acts as an inhibitor of reverse transcriptases, and is used for the treatment of tardive dyskinesia.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridoxal phosphate |
| CAS | 54-47-7 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H10NO6P |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Pyridoxal 5′-phosphate Pyridoxyl phosphate |
| Informations sur la solubilité | H2O : 5 mg/mL (20.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=CC1=C(O)C(C)=NC=C1COP(O)(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.14 |
| Afficher plus |