Learn More
Chlorhydrate de pyridoxamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10785052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10785052 1 g Flacon en verre 1g
10067789 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10785052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436250010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 524-36-7 | C8H12N2O2·2ClH | 241.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 524-36-7
Formule moléculaire C8H12N2O2·2ClH
Poids moléculaire (g/mol) 241.12
Clé InChI HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
CID PubChem 10664
Nom IUPAC 4-(aminométhyl)-5-(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol ; dichlorhydrate
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxamine dihydrochloride
Point de fusion 216.0°C to 218.0°C
Couleur Marron à blanc
Analyse élémentaire 36.15 to 38.01% C, 10.54 to 11.08%N (based on monohydrate)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to max. 102.5% min. (on dry basis) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,8093
Poids de la formule 241.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridoxamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.