Learn More
Pyridoxine Sel d’Impureté Cyclique d’Éther Chlorhydrate, TRC
Code produit 30009405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009405 250 mg 250mg
30008713 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP991740250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1006-21-9
Formule moléculaire C8 H9 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 187.62
Synonyme 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
Nom IUPAC 6-méthyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridine-7-ol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Cc1ncc2COCc2c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté >95%