Learn More
Chlorhydrate de pyridoxine, 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11476142 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11476142 100 g
11446142 10 g
11466142 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476142 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210277780
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
CAS: 58-56-0 | C8H12ClNO3 | 205.638 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 58-56-0
Formule moléculaire C8H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.638
Numéro MDL MFCD00012807
Clé InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
CID PubChem 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nom IUPAC 4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridin-3-ol ; chlorhydrate
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxine hydrochloride
Couleur Blanc
Densité 1.43g/mL
Point d’ébullition Sublimes
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 100 g
Poids de la formule 205.64
Pourcentage de pureté 0.98
Qualité Research
Forme physique Poudre