Learn More
Chlorhydrate de pyridoxine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459912 100 g 100g
11449912 25 g 25g
11469912 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459912 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12041.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.22€
    95.65€ / 100g
    Économisez 17.57€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 58-56-0 | C8H12ClNO3 | 205.638 g/mol
Pyridoxol hydrochlroride is a salt of pyridoxine free base which is used to treat low levels of vitamin B6. It is essential to maintain the health of nerves, skin and red blood cells. It is also used to treat nerve disorder and hereditary disorders like xanthurenic aciduria, cystathioninuria, hyperoxaluria and homocystinuria. It finds application in cosmetics, food and feed additives. It plays an important role in transporting protein Bsu1 and thiamine uptake. Furthermore, it is also involved in various biochemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrochlroride pyridoxol est un sel de base libre de pyridoxine qui est utilisé pour traiter les faibles niveaux de vitamine B6. Il est essentiel pour préserver la santé des nerfs, de la peau et des globules rouges. Il est également utilisé pour traiter les troubles nerveux et les troubles héréditaires comme l’acidurie xanthurène, la cystathioninurie, l’hyperoxalurie et l’homocystinurie. Il est aussi utilisé dans les cosmétiques, les aliments et les additifs alimentaires. Il joue un rôle important dans le transport de la protéine Bsu1 et dans l’absorption de thiamine. De plus, il participe à diverses réactions biochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans l’acétone. Soluble dans l’éther et le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-56-0
Formule moléculaire C8H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.638
Numéro MDL MFCD00012807
Clé InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
CID PubChem 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nom IUPAC 4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol;chlorhydrate
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxine hydrochloride
Point de fusion ∼206°C (decomposition)
pH 3
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 3632435
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7982
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. In soluble in ether and chloroform.
Poids de la formule 205.64
Pourcentage de pureté 99%