Learn More
Chlorhydrate de pyridoxine, Fisher BioReagents
Description
Le pyridoxine HCl est utilisé comme vitamine (cofacteur enzymatique).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridoxine Hydrochloride |
| Point de fusion | 214°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 2.4 to 3.0 |
| Résidus d’allumage | 0.1% max. |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. |
| Spectre IR | Conforms to reference |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98 % |
| Conditionnement | Verre ambré |
| Quantité | 50 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pyridoxine Hydrochloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.