Learn More
Pyridoxine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyridoxine hydrochloride |
| CAS | 58-56-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H12ClNO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Pyridoxol hydrochlorideVitamin B6 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM) |
| SMILES | OCC1=C(CO)C(O)=C(C)N=C1.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.64 |
| Afficher plus |