Learn More
Chlorhydrate de pyridoxine, TRC
Code produit 30007376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007376 1 g 1g
17940915 50 mg 50mg
17911185 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007376 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9917351G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-56-0
Formule moléculaire C8 H11 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 205.64
Synonyme Pyridoxine Hydrochloride, 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, hydrochloride (1:1), 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, hydrochloride (9CI), Pyridoxol, hydrochloride (7CI,8CI), 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-4,5-dimethylol-α-picoline hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol hydrochloride, 4,5-Bis(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Di(hydroxymethyl)-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 4,5-Dimethylol-3-hydroxy-2-methylpyridine hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarbinol hydrochloride, 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol hydrochloride, Aderomine hydrochloride, Aderoxin, Aderoxine, Becilan, Beesix, Benadon, Bonasanit, Campoviton 6, Hexabetalin, Hexabione hydrochloride, Hexavibex, Hexermin, Hexobion, Pyridipca, Pyridox, Pyridoxin hydrochloride, Pyridoxine chloride, Pyridoxine hydrochloride, Pyridoxine hydrogen chloride, Pyridoxine monohydrochloride, Pyridoxinium chloride, Vitamin B6 hydrochloride
Nom IUPAC 4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridoxine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Poids de la formule 205.0506
Pourcentage de pureté >95%