Learn More
Chlorhydrate de pyridoxine, USP - F.C.C., J.T.Baker™
Code produit 15578114 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Unit Size:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
15578114 100 g Flacon en verre ambré à col large 100g
15568114 5 g Flacon en verre ambré à col large 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15578114 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 334305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 58-56-0
Formule moléculaire C8H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.638
Clé InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
CID PubChem 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nom IUPAC 4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol ; hydrochloride
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Pyridoxine Hydrochloride
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 100 g
Poids de la formule 205.64
Qualité FCC / USP