Learn More
Pyridoxine, TRC
Code produit 17931705
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17931705 5 g 5g
17902805 250 mg 250mg
17914925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17931705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9917335G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-23-6
Formule moléculaire C8 H11 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Synonyme 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, Pyridoxol (8CI), 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine, 2-Methyl-4,5-bis(hydroxymethyl)-3-hydroxypyridine, Adermin, Bezatin, Pirivitol, Pyridoxin, Pyridoxine
Nom IUPAC 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol
SMILES Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin B6 (Pyridoxine)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
Poids de la formule 169.0739
Pourcentage de pureté >95%