Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrimethamine |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 1.005 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 248.7 |
| Forme physique | Poudre |