Learn More
R&D Systems™ Pyrimethamine
Description
Potent inhibitor of multidrug and toxin extrusion (MATE) transporters (Ki values are 46 and 77 nM for human MATE2-K-HEK293 and MATE1-HEK293 cells respectively). Also inhibits dihydrofolate reductase (DHFR) and STAT3. Decreases proliferation of human autosomal dominant polycystic kidney disease cells.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrimethamine |
| CAS | 58-14-0 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C12H13ClN4 |
| Poids de la formule | 248.71 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 248.71 |