Learn More
Pyriméthamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15658725 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15658725 5 g 5g
15648725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15658725 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461200050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-14-0
Formule moléculaire C12H13ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 248.71
Numéro MDL MFCD00057350
Clé InChI WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimethamine, chloridine, daraprim, chloridin, diaminopyritamin, 5-4-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, ethylpyrimidine, pirimetamina, chloridyn, malocide
CID PubChem 4993
ChEBI CHEBI:8673
Nom IUPAC 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine
SMILES CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimethamine
Point de fusion 241.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 248.71
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrimethamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrimethamine