Learn More
Pyrimethamine, MedChemExpress
Code produit 16447426
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16447426 100 mg
16411896 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16447426 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18062
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Pyrimethamine(RP4753) is a medication used for protozoal infections; interferes with tetrahydrofolic acid synthesis from folic acid by inhibiting the enzyme dihydrofolate reductase (DHFR).
Pyrimethamine(RP4753) is a medication used for protozoal infections
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H13ClN4
Quantité 100 mg
Synonyme Pirimecidan Pirimetamin RP 4753
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (80.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N)=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(CC)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 248.71
Poids de la formule 248.71
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus