Learn More
Pyriméthamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pyrimethamine |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17) |
| Poids de la formule | 248.0829 |