Learn More
Acide pyrimidine-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15730899 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15730899 5 g 5g
15720899 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15730899 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455830050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31519-62-7 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31519-62-7
Formule moléculaire C5H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.10
Numéro MDL MFCD00856161
Clé InChI ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxypyrimidine, pyrimidine carboxylic acid, pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,3-diazine, 2-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 2-carboxy pyrimidine, pubchem9603, pyrimidine-carboxylic acid
CID PubChem 12626245
Nom IUPAC Acide pyrimidine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=NC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-2-carboxylic acid
Point de fusion 190.0°C to 195.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 124.1
Pourcentage de pureté 95%