Learn More
2Acide pyrimidine--carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480948 5 g 5g
15490948 250 mg 250mg
15470948 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54745.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31519-62-7 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
2-carboxy-Pyrimidine is a synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-carboxy-pyrimidine est un intermédiaire synthétique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde (DMSO), le diméthylformamide (DMF) et la solution saline dans un tampon phosphate (PBS).
Remarques
Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31519-62-7
Formule moléculaire C5H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.10
Numéro MDL MFCD00856161
Clé InChI ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxypyrimidine, pyrimidine carboxylic acid, pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,3-diazine, 2-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 2-carboxy pyrimidine, pubchem9603, pyrimidine-carboxylic acid
CID PubChem 12626245
Nom IUPAC Acide pyrimidine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=NC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-2-carboxylic acid
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,Dimethyl sulfoxide (DMSO),Dimethylformamide (DMF),and solution of Phosphate Buffered Saline (PBS).
Poids de la formule 124.1
Pourcentage de pureté 97%