Learn More
Fluorure de pyrimidine-2-sulfonyle, TRC
Code produit 30336008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336008 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336008 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB52611810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-2-sulfonyl Fluoride
CAS 35762-87-9
Formule moléculaire C4H3FN2O2S
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H3FN2O2S/c5-10(8,9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
SMILES C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)F
Nom IUPAC pyrimidine-2-sulfonyle fluorure
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Poids de la formule 161.9899