Learn More
Pyrimidine-2-thiocarboxamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15470978 1 g 1g
15490978 250 mg 250mg
15480978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54783.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4537-73-9 | C5H5N3S | 139.176 g/mol
Pyrimidine-2-thiocarboxamide is used as a pharmaceutical intermediate and as a synthetic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pyrimidine-2-thiocarboxamide est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique et bloc de construction synthétique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4537-73-9
Formule moléculaire C5H5N3S
Poids moléculaire (g/mol) 139.176
Numéro MDL MFCD12093703
Clé InChI QAUHVPUYFSGVME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrimidinecarbothioamide, pyrimidine-2-thiocarboxamide, 2-pyrimidinecarbothioamide 9ci
CID PubChem 23273397
Nom IUPAC pyrimidine-2-carbothioamide
SMILES C1=CN=C(N=C1)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-2-thiocarboxamide
Quantité 1 g
Beilstein 508162
Poids de la formule 139.17
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.