Learn More
Acide pyrimidine-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10245804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245804 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10245804 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00076DA
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 321724-19-0
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H15BN2O2
Numéro MDL MFCD05155223
Quantité 1 g
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, pinacol ester pyrimidinyl-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidyl-5-boronic acid pinacolate, pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-pyrimidin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
Clé InChI WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=CN=C1
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 206.05
CID PubChem 4192667
Poids de la formule 206.05
Pourcentage de pureté 97%