Learn More
Acide pyrimidine-5-boronique, 98 %
Code produit 15439757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439757 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15439757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52984.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide pyrimidine 5-boronique pourrait être utilisé dans un couplage DBAD et une condensation analogues monotopes catalysés par du cuivre. Le couplage Suzuki-Miyaura largement utilisé permet de coupler les acides boroniques avec les halogénures de carbone et des substituts.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le méthanol, le DMSO, le THF.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-5-boronic acid
CAS 109299-78-7
Point de fusion >300°C
Formule moléculaire C4H5BN2O2
Numéro MDL MFCD03002366
Quantité 250 mg
Synonyme 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
Informations sur la solubilité Soluble in Ether,MeOH,DMSO,THF.
Clé InChI HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CN=CN=C1
Nom IUPAC Acide pyrimidine-5-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 123.91
CID PubChem 2795193
Poids de la formule 123.91
Pourcentage de pureté 98%