Learn More
Acide pyrimidine-5-boronique hémihydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492260 10 g 10g
11482260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29212.09
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 696602-91-2 | C8H12B2N4O5 | 265.827 g/mol
It is employed as a intermediates for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696602-91-2
Formule moléculaire C8H12B2N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 265.827
Numéro MDL MFCD03002366
Clé InChI YXMKGFBYXBTOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidin-5-ylboronic acid hemihydrate, pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate, 132.91 anhydrous, c4h5bn2o2.5h2o, bis pyrimidin-5-ylboronic acid hydrate
CID PubChem 67112167
Nom IUPAC Acide pyrimidine-5-ylboronique ; hydrate
SMILES B(C1=CN=CN=C1)(O)O.B(C1=CN=CN=C1)(O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 132.91 (123.91 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%