Learn More
Ester de pinacol de l’acide pyrimidine-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11406270 1 g 1g
15493617 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11406270 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27147.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 321724-19-0 | Molecular Formula: C10H15BN2O2 | Molecular Weight: 206.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321724-19-0
Formule moléculaire C10H15BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.05
Numéro MDL MFCD05155223
Clé InChI WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, pinacol ester pyrimidinyl-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidyl-5-boronic acid pinacolate, pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-pyrimidin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 4192667
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 60°C to 66°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.05
Pourcentage de pureté 95%