Learn More
Pyrimidine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460748 25 g 25g
15440748 1 g 1g
15450748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54448.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10070-92-5 | C5H4N2O | 108.10 g/mol
Pyrimidine-5-carboxaldehyde is used in the preparation of (S)- and (R)-pyrimidyl alkanol by reacting with diisopropylzinc and (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pyrimidine-5-carboxaldéhyde est utilisée dans la préparation de (S)- et (R)-pyrimidyll alcanol en réagissant avec le diisopropyl-zinc et le (n-butyl)éthyl(n-hexyl)(n-propyl)méthane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10070-92-5
Formule moléculaire C5H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 108.10
Numéro MDL MFCD03426065
Clé InChI FREJAOSUHFGDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-formylpyrimidine, pyrimidine-5-carboxyaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinaldehyde, 5-formyl pyrimidine, pubchem5298, pyrimidine-5-aldehyde, pyrimidine 5-carboxaldehyde
CID PubChem 2761034
Nom IUPAC pyrimidine-5-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CN=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Point de fusion 39°C to 43°C
Densité 1.23
Point d’ébullition 80°C to 82°C (4 mmHg)
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 108.1
Pourcentage de pureté 97%