Learn More
5Acide pyrimidine--carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477938 5 g 5g
15487938 250 mg 250mg
15467938 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15477938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61406.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4595-61-3 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4595-61-3
Formule moléculaire C5H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.10
Numéro MDL MFCD00856162
Clé InChI IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
CID PubChem 78346
Nom IUPAC Acide pyrimidine-5-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-5-carboxylic acid
Point de fusion 259°C to 261°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 124.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide