Learn More
Pyrimidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482957
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11482957 1 g -
11492957 5 g 5g
11473990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15534.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 289-95-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Used in the synthesis and discovery of antiviral medication, such as in the case of HIV and HSV. Also used in the synthesis of potent inhibitors of 15-lipoxygenase in the reduction of the release of leukotrienes. And in ithe production of RNA and DNA, proteins and starches, the regulation of enzymes and cell signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la synthèse et la découverte de médicaments antiviraux, comme dans le cas du VIH et du VHS. Également utilisé dans la synthèse de puissants inhibiteurs de 15-lipoxygénase dans la réduction de la libération de leucotriènes. Et dans la production d’ARN et d’ADN, de protéines et d’amidons, la régulation des enzymes et la signalisation cellulaire.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 289-95-2
Formule moléculaire C4H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 80.09
Numéro MDL MFCD00006059
Clé InChI CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
CID PubChem 9260
ChEBI CHEBI:16898
Nom IUPAC Pyrimidine
SMILES C1=CN=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine
Point de fusion 20°C to 22°C
Densité 1.016
Point d’ébullition 123°C to 124°C
Point d’éclair 31°C (87°F)
Indice de réfraction 1.504
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 103894
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7987
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 80.09
Pourcentage de pureté 99%