Learn More
Pyrimidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656354 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10656354 25 g Flacon en verre 25g
10001840 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656354 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157700250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 289-95-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 289-95-2
Formule moléculaire C4H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 80.09
Numéro MDL MFCD00006059
Clé InChI CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
CID PubChem 9260
ChEBI CHEBI:16898
Nom IUPAC Pyrimidine
SMILES C1=CN=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine
Point de fusion 20°C to 22°C
Couleur Incolore à orange
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 123°C to 124°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5010 to 1.504
Quantité 25 g
Beilstein 23, 89
Merck Index 15, 8100
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 80.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.