Learn More
Pyrimidine, TRC
Code produit 30133007
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133007 5 g 5g
17903105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133007 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9973305G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 289-95-2
Formule moléculaire C4H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 80.09
Synonyme 1,3-Diazabenzene, 1,3-Diazine, Metadiazine, Miazine, NSC 89305, m-Diazine
Nom IUPAC pyrimidine
SMILES c1cncnc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H
Poids de la formule 80.0374