Learn More
Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one, TRC
Code produit 30136223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136223 250 mg 250mg
30005101 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136223 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP997400250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103408-45-3
Formule moléculaire C8H5N5O
Poids moléculaire (g/mol) 187.16
Synonyme Pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one, M1G;
Nom IUPAC 3H-pyrimido[1,2-a]purin-10-un
SMILES O=C1C2=C(NC=N2)N=C3N1C=CC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H5N5O/c14-7-5-6(11-4-10-5)12-8-9-2-1-3-13(7)8/h1-4H,(H,10,11)
Poids de la formule 187.0494