Learn More
Pyrimitate, TRC
Code produit 30137718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137718 500 mg 500mg
30132610 250 mg 250mg
30011537 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137718 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP997785500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5221-49-8
Formule moléculaire C11 H20 N3 O3 P S
Poids moléculaire (g/mol) 305.33
Synonyme 4-Pyrimidinol, 2-(dimethylamino)-6-methyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Diothyl, ICI 29661, O,O-Diethyl O-(2-dimethylamino-4-methyl-6-pyrimidyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(2-dimethylamino-4-methylpyrimidin-6-yl)phosphorothionate, O,O-Diethyl O-[2-dimethylamino-6-methyl-4-pyrimidinyl] phosphorothioate, Pyrimital, Pyrimitate, Pyrimithate, Phosphorothioic acid, O-[2-(dimethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl] O,O-diethyl ester
Nom IUPAC 4-diéthyphosphinothioyloxy-N,N,6-triméthylpyrimidine-2-amine
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimitate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H20N3O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-10-8-9(3)12-11(13-10)14(4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
Poids de la formule 305.0963
Pourcentage de pureté >95%