Learn More
Pyrithioxin dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16438506
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16438506 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0910A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Pyrithioxin dihydrochloride is a neurodynamic compound, combined with a short period of hyperventilation (HV) was applied in cerebral infarct patients with Hemiplegia.
Pyrithioxin dihydrochloride is a neurodynamic compound, combined with a short period of hyperventilation (HV) was applied in cerebral infarct patients with Hemiplegia.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrithioxin dihydrochloride
CAS 10049-83-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H22Cl2N2O4S2
Quantité 100 mg
Synonyme Pyritinol dihydrochloride Pyridoxine disulfide dihydrochloride Vitamin B6 disulfide dihydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 41 mg/mL (92.89 mM)
SMILES OCC1=C(CSSCC2=C(CO)C(O)=C(C)N=C2)C=NC(C)=C1O.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 441.39
Poids de la formule 441.39
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation