Learn More
Pyrogallol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Pyrogallol is used in hair dying and suturing materials dying. It is used as a developing agent in black and white developers, as a metal-complexing agent and is involved in oxygen absorption in gas analysis. It exhibits antiseptic properties. Its alkaline solution is used to absorb oxygen from air, thereby it plays a vital role to calculate the amount of oxygen in air.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le pyrogallol est utilisé dans les teintures pour cheveux et la teinture des matières de suture. Il est utilisé comme agent de développement dans les développeurs de noir et blanc, comme agent complexant le métal et est impliqué dans l’absorption d’oxygène dans l’analyse de gaz. Il présente des propriétés antiseptiques. Sa solution alcaline est utilisée pour absorber l’oxygène de l’air, ce qui lui permet de calculer la quantité d’oxygène dans l’air.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’eau et l’éther. Légèrement soluble dans le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les alcalis, les oxydes métalliques, l’ammoniac, l’iode, l’eau de chaux, le permanganate de potassium et les bases fortes.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pyrogallol |
| Point de fusion | 131°C to 135°C |
| Densité | 1.45 |
| Point d’ébullition | 309°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 907431 |
| Sensibilité | Air and light sensitive |
| Merck Index | 14,8000 |
| Show More |